Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX screeningsplade, 96-brønd, 20μ L
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS GoPure AAVX 96-brønds screeningsplader indeholder POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin og giver en alsidig platform til prøveforberedelse, håndtering og analyse. De rummer flere prøver samtidigt for at opnå høj gennemstrømning og datagenerering.
Disse forfyldte sigteplader har følgende egenskaber:
- High-throughput screeningskapacitet, der gør det muligt at evaluere flere forhold i et enkelt pladeeksperiment
- 20μ L pr. brønd, hjælper med at bevare prøven og maksimerer datagenerering
- Klar-til-brug 96-brønds format til effektiv evaluering af Thermo Scientific harpikser
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 220 μl resin slurry/brønd |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 8°grader. Frys ikke. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 50μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Produktlinje | POROS |
| Mængde | 1 plade |
| Til brug med (applikation) | Kromatografi |
| Type | Affinitetsscreeningsplade |
| Prøvevolumen | 20 μL |
| Vis mere |
Til forskning og udvikling kun til støtte for FDA-regulerede slutanvendelser. Ikke til diagnostisk brug eller direkte administration til mennesker eller dyr.