Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX færdigpakket kolonne, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS GoPure 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitets-, ionbytnings- og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) og hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Dimensioner på 0,8 x 10 cm, med et nominelt sengevolumen på 5 ml, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
- Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
- Sengehøjden på 10 cm og sengevolumen på 5 ml muliggør indledende procesudvikling i bænkskala
- Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS CaptureSelect AAVX 50μ m harpiks (kat. nr. A36739) i denne GoPure kolonne har en ny AAVX CaptureSelect ligand, hvilket gør den primært egnet til affinitetsindfangning af en bred vifte af adeno-associerede virus (AAV) serotyper.
Andre POROS hydrofob interaktion og ionbytterharpikser er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Tryk | 30 bar |
| Porestørrelse | Not Applicable |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Mængde | 1 kolonne |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Til brug med (udstyr) | Chromatography Systems |
| Type | Affinity Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 cm |
| Indhold og opbevaring | Store at 2°C to 8°C. Do not freeze. |
| Produktlinje | Poros GoPure |
| Vis mere |