Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX færdigpakket kolonne, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Artikelnummer. 30067387 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. Mængde
30067387 1 kolonne
1 options
Artikelnummer. 30067387 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36652
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitet, ionbytning og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
POROS GoPure færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitet, ionbytning og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 0,5 x 5 cm, med et nominelt sengevolumen på 1 mL, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS CaptureSelect AAVX 50μ m harpiks (kat. nr. A36739) i denne GoPure kolonne har en ny AAVX CaptureSelect ligand, hvilket gør den primært egnet til affinitetsindfangning af en bred vifte af adeno-associerede virus (AAV) serotyper.
  • Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
  • Bevarer prøven —det nominelle lejevolumen på 1 mL minimerer prøvebehovet til screening af flere harpikser
  • Forenklet skalerbarhed —konsistensen og rækkevidden af GoPure familie af færdigpakkede søjler forenkler procesopskalering og procesmodellering
GoPure 0,5 cm færdigpakkede søjler er blevet udviklet til at opfylde behovene hos procesudviklingsforskeren, der kræver en bekvem og ensartet POROS harpiks-screening platform. Sengevolumenet på 1 ml reducerer prøvebehovet og det anbefales≥ 3 minutters opholdstid (0,3 ml/min) på denne 5 cm lange søjle svarer til 400 cm/time på en 20 cm senghøjde. Detaljerede specifikationer kan findes i GoPure 0,5-cmD Betjeningsvejledning nedenfor.
Andre POROS anionbytterharpikser, såvel som kationbytterharpikser, er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab ved 2 –8 °C.
Format Kromatografisøjle
Forsendelsestilstand Våd is
Kolonnetype Affinitet
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 1 kolonne
Produktlinje GoPure , POROS