Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAV9 færdigpakket kolonne, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS GoPure færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitet, ionbytning og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Dimensioner på 0,5 x 5 cm, med et nominelt sengevolumen på 1 mL, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
- Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS CaptureSelect AAV9 50μ m harpiks (kat. nr. A27354) i denne GoPure kolonne har en ny AAV9 CaptureSelect ligand, hvilket gør den primært egnet til affinitetsindfangning af adeno-associerede virus (AAV9) serotyper.
- Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
- Bevarer prøven —det nominelle lejevolumen på 1 mL minimerer prøvebehovet til screening af flere harpikser
- Forenklet skalerbarhed —konsistensen og rækkevidden af GoPure familie af færdigpakkede søjler forenkler procesopskalering og procesmodellering
GoPure 0,5 cmD færdigpakkede søjler er blevet udviklet til at imødekomme behovene hos procesudviklingsforskeren, der kræver en bekvem og ensartet POROS harpiks-screening platform. Sengevolumenet på 1 ml reducerer prøvebehovet og det anbefales≥ 3 minutters opholdstid (0,3 ml/min) på denne 5 cm lange søjle svarer til 400 cm/time på en 20 cm senghøjde. Detaljerede specifikationer kan findes i GoPure 0,5-cmD Betjeningsvejledning nedenfor.
Andre POROS anionbytterharpikser, såvel som kationbytterharpikser, er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Tryk | 30 bar |
| Porestørrelse | Ikke relevant |
| Længde (metrisk) | 5 cm |
| Mængde | 1 kolonne |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Til brug med (udstyr) | Kromatografisystemer |
| Type | Affinitetskolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.5 cm |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 8°grader. Frys ikke. |
| Produktlinje | POROS |
| Vis mere |