Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne RoboColumn™ produkt er færdigpakket med POROS Ethyl hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpiks (kat. nr. A32552) og velegnet til fjernelse af urenheder under storstilet nedstrøms oprensning af biomolekyler, primært til bindings-/elueringsoperationer
RoboColumn™ produkter er små kromatografisøjler, der leveres i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme.
Funktioner af POROS Ethyl HIC harpiks omfatter:
- Overlegen opløsningsevne og samtidig opretholdelse af fremragende tryk-flow-egenskaber, opnået ved at kombinere høj-flow-egenskaberne af en POROS baseperle med en partikelstørrelse på 50 mikron. Højere flowhastigheder hjælper med at forbedre produktiviteten.
- Unik selektivitet på grund af den nye hydrofobe ligand, der muliggør oprensning af en lang række biomolekyler, herunder terapeutiske proteiner, antistoffragmenter, antistoflægemiddelkonjugater og enzymer
- Høj kapacitet, hvilket reducerer procesvolumen betydeligt for efterfølgende trin
- En stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning med overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør rengøring med forskellige clean-in-place (CIP) opløsninger såsom natriumhydroxid og muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
Disse funktioner af POROS Ethyl HIC-harpiks er en væsentlig forbedring af ydeevnen af traditionelle HIC-harpikser, der sætter standarden for hydrofob interaktionskromatografi.
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Færdigpakket kolonne |
| Mængde | 600μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | POROS |
| Stationær fase | Ny Ethyl |
| Kapacitet (metrisk) | 600μ L |