Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ Ethylhydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpiks
Artikelnummer. 18725395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
50 ml
250 ml
1 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18725395 250 ml
18486418 25 ml
18416488 50 ml
18496608 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18725395 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32555
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin er en højtydende bioprocesharpiks, der er udviklet til forbedret urenhedsfjernelse under storstilet nedstrømsrensning af biomolekyler.
POROS Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin er en højtydende bioprocesharpiks, der er udviklet til forbedret urenhedsfjernelse under storstilet nedstrømsrensning af biomolekyler. Denne unikke harpiks giver høj opløsning og kapacitet, samtidig med at den bibeholder fremragende trykstrømningsegenskaber, hvilket hjælper med at øge produktiviteten.
POROS Ethyl HIC Resin er designet på den veletablerede tværbundne poly(styren-divinylbenzen) POROS baseperle med en vedhæftet ny hydrofob ethylligand, en harpiks, der primært er egnet til binde/eluere oprensninger.
Funktioner af POROS Ethyl HIC-harpiks inkluderer:
  • Overlegen opløsningsevne og samtidig opretholdelse af fremragende tryk-flow-egenskaber, opnået ved at kombinere høj-flow-egenskaberne af en POROS baseperle med en partikelstørrelse på 50 mikron. Højere flowhastigheder hjælper med at forbedre produktiviteten.
  • Unik selektivitet på grund af den nye hydrofobe ligand, der muliggør oprensning af en lang række biomolekyler, herunder terapeutiske proteiner, antistoffragmenter, antistoflægemiddelkonjugater og enzymer
  • Høj kapacitet, hvilket reducerer procesvolumen betydeligt for efterfølgende trin
  • En stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning med overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør rengøring med forskellige clean-in-place (CIP) opløsninger såsom natriumhydroxid og muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
Disse funktioner af POROS Ethyl HIC-harpiks er en væsentlig forbedring af ydeevnen af traditionelle HIC-harpikser, der sætter standarden for hydrofob interaktionskromatografi. POROS Ethyl HIC Resin kombinerer overlegen og ensartet ydeevne, exceptionel kundesupport, stærk operationel ekspertise og en stærk arv baseret på gennemprøvet teknologi fra en veletableret kromatografiharpiksleverandør. Denne harpiks leveres med komplet teknisk og regulatorisk support. POROS Ethyl HIC Resin er tilgængelig i forskellige bulkpakningsstørrelser til storskala rensning, såvel som færdigpakkede kolonner til indledende procesudvikling.
Hovedkarakteristika
  • Støttematrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
  • Ligand: ny ethyl
  • pH-område: –114
  • Ionstyrkeområde: 0 til 5 M, alle almindelige salte
  • Mekanisk modstand: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Forsendelsesopløsning: 18 % (v/v) ethanol
Tekniske data
Produkttype Ethylharpiks
Mængde 250 ml
Partikelstørrelse 50μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje POROS
Stationær fase Ny Ethyl