Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ 50 D RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS D50-harpiks, en 50 mikron svag anionbytterharpiks, der er egnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
Egenskaber af harpiksen:
- Højere produktivitet —gennem høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med højtydende kromatografi
- Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
- Forbedret adgang til biomolekyler —via store porer (500-10.000Å )
- Polystyrendivinylbenzenpartikler —giver en robust, let pakbar matrix
- Bedre separationsmetoder på kortere tid —hastigheden af højtydende kromatografi reducerer ugers eksperimenter til kun et par timer, hvilket giver mere tid til at udforske alle variablerne i din separation
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 16 til 1000 cm/t. |
| Kolonnekapacitet | 200μ L |
| Mængde | 200μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur. |