Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ 50 D RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 18406488 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kolonnekapacitet:
200μ L
600μ L
Artikelnummer. 18406488
Brand: Thermo Scientific™ A30724
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler.
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS D50-harpiks, en 50 mikron svag anionbytterharpiks, der er egnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
Egenskaber af harpiksen:
  • Højere produktivitet —gennem høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med højtydende kromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
  • Forbedret adgang til biomolekyler —via store porer (500-10.000Å )
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler —giver en robust, let pakbar matrix
  • Bedre separationsmetoder på kortere tid —hastigheden af højtydende kromatografi reducerer ugers eksperimenter til kun et par timer, hvilket giver mere tid til at udforske alle variablerne i din separation
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur.
Kolonnekapacitet 600μ L
Flowhastighed 16 til 1000 cm/t.
Mængde 600μ L