Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ LC Lambda Affinty HPLC Columns
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentation harvests, or purification intermediates. It is critical for biopharmaceutical manufacturers to be able to monitor bioreactor product titers to determine when to harvest or abort a reactor cycle.
POROS CaptureSelect LC Lambda HPLC kolonner inkorporerer fordelene ved høj hastighed POROS kromatografiharpikser med den unikke selektivitet af CaptureSelect ligander. Kombinationen tillader tre minutters kvantificering af Fabs, immunoglobuliner og bispecifikke antistoffer med en Lambda let kæde.
Funktioner:
- Bred anvendelige —POROS A, G og CaptureSelectaffinity ligander adresserer de fleste biologiske lægemiddelklasser
- Rapid —POROS-harpikser tilbyder hurtig kvantificering eller oprensning af immunglobuliner og fusionsproteiner
- Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for strømlinet drift
- Robust —leverer højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
Kombinationen af CaptureSelect LC Lambda affinitetsligander, når de kombineres med POROS 20μ m harpiks giver en kromatografiopløsning med høj flowhastighed og høj ydeevne til hurtig kvantificering og oprensning i lille skala af alle immunoglobuliner og Fab'er med en let lambdakæde (alle underklasser).
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på under tre minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografisøjler er velegnede til brug med HPLC-systemer, som tillader automatisering af kromatografimetoder, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør de immobiliserede affinitetsligander det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsregime resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS Affinitetskromatografi-søjler kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
LC Lambda-søjlespecifikationer:
- Proteinbindingskapacitet: 10 mg/ml
- Artsspecificitet: Menneske
- Søjlemateriale:PEEK™ polymer eller rustfrit stål
- Frit: 2μ m, titanium
- POROS Harpiks: Tværbundet poly(styrendivinylbenzen)
- CaptureSelect Ligander: Enkeltdomæne monospecifikt antistoffragment produceret i Saccharomyces cerevisiae
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Porestørrelse | 2000 Å |
| Mængde | 1 kolonne |
| Indhold og opbevaring | Kolonne inkluderer EZ-grebsfittings og kolonnetestcertifikat Opbevares ved 4 °C. FRYS IKKE. |
| Produktlinje | CaptureSelect, POROS |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Prøvetype | Cellekultursupernatanter |
| Målmolekyle | Lambda lyskæde |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Dimensioner | 4.6 x 100 mm |
| Vis mere |
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.