Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ KappaXL Affinity HPLC-søjle, 4,6 x 50 mm
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS CaptureSelect KappaXL Affinity HPLC-søjler inkorporerer fordelene ved høj hastighed POROS kromatografiharpikser med den unikke selektivitet af CaptureSelect™ affinitetsligander.
CaptureSelect KappaXL Affinity HPLC-søjler genkender Kappa lette kæde af humant immumoglobulin, hvilket muliggør kvantificering og oprensning i lille skala af alle immunoglobuliner (inklusive IgA, IgM, IgD, IgE), Fab-fragmenter og bi-specifikke antistoffer indeholdende Kappa lette kæde.
Analytiske grupper, der understøtter udvikling af biologisk lægemiddel, kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringshøst eller oprensningsmellemprodukter. Det er afgørende for biofarmaceutiske producenter at være i stand til at overvåge bioreaktorprodukttitere for at bestemme, hvornår en reaktorcyklus skal høstes eller afbrydes.
Funktioner af POROS CaptureSelect KappaXL Affinity HPLC-søjler inkluderer:
- Alsidig —anvendelig til humane immunglobuliner, Fab-fragmenter og bi-specifikke antistoffer indeholdende en let Kappa-kæde
- Hurtige —POROS-harpikser muliggør kvantificering eller oprensning af immunglobuliner og antistoffer på få minutter
- Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for en strømlinet drift
- Robust —designet til at levere højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
- POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på under tre minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS Affinity HPLC-søjler er til brug med HPLC-systemer, som tillader automatisering af kromatografimetoder, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør den immobiliserede affinitetsligand det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsprogram resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS Affinitets-HPLC-kolonner kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
Hovedkarakteristika
- Proteinbindingskapacitet: 16,5 mg/ml
- Artsspecificitet: menneske
- Søjlemateriale:PEEK polymer
- Frit: 2μ m, titanium
- POROS harpiks: tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
- CaptureSelect ligander: enkeltdomæne monospecifikt antistoffragment produceret i Saccharomyces cerevisiae
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 1 kolonne |
| Indhold og opbevaring | Søjle inkluderer EZ-grebsbeslag og søjletestcertifikat. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. FRYS IKKE. |
| Produktlinje | POROS |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Dimensioner | 4.6 x 50 mm |