Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ IgM-XL Affinitetsmatrix
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS CaptureSelect IgM-XL Affinity Matrix er beregnet til oprensning af humant IgM uden binding til andre immunglobuliner.
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
- IgM oprensning fra plasma og serum
- Oprensning af monoklonalt IgM fra cellekulturer
- Effektiv oprensning af IgM med høje udbytter og bibeholdt aktivitet
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-animalsk afledt
- Høje flowhastigheder
- Krydsreaktivitet mod mus og rotte IgM
POROS CaptureSelect IgM-XL Affinitetsmatrix binder til Fc-delen af IgM. Den høje selektivitet og udbytter opnået ved brug af denne affinitetsmatrix muliggør en robust, hurtig og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed opnået i ét trin.
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (fri fra animalsk oprindelse).
Hovedkarakteristika
- Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
- Ligand:POROS CaptureSelect IgM-XL affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
- Bindingskapacitet: >5 g/L harpiks (bestemt med polyklonalt humant IgM fra serum)
- Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
- Mekanisk modstand: 100 bar (1450 psi, 10 MPa)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Matrix | Tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 8 °C i et lysbeskyttet miljø. Undgå direkte eksponering for sollys. Frys ikke |
| Maks. Driftstryk | 100 bar |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Form | Resin-slurry |
| Produktlinje | POROS CaptureSelect |
| Mængde | 5 mL |
| Type | Affinitetsmatrix |
| Ligand type | CaptureSelect IgM-XL affinitetsligand |
| Vis mere |