Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ IgM Affinitetssøjle, 4,6 x 50 mm
Artikelnummer. 18446418 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. 18446418
Brand: Thermo Scientific™ 4469164
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Analytiske grupper, der understøtter udvikling af biologisk lægemiddel, kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringshøst eller oprensningsmellemprodukter.
Analytiske grupper, der understøtter udvikling af biologisk lægemiddel, kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringshøst eller oprensningsmellemprodukter. Det er afgørende for biofarmaceutiske producenter at være i stand til at overvåge bioreaktorprodukttitere for at bestemme, hvornår en reaktorcyklus skal høstes eller afbrydes.
POROSCaptureSelect IgM HPLC-søjler inkorporerer fordelene ved høj hastighed POROS kromatografiharpikser med den unikke selektivitet af CaptureSelect ligander. Kombinationen tillader tre minutters kvantificering af IgM-antistoffer.
Funktioner:
  • Bred anvendelige —POROS A, G og CaptureSelectaffinity ligander adresserer de fleste biologiske lægemiddelklasser
  • Rapid —POROS-harpikser tilbyder hurtig kvantificering eller oprensning af immunglobuliner og fusionsproteiner
  • Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for strømlinet drift
  • Robust —leverer højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
Kombinationen af CaptureSelect IgM affinitetsligander, når de kombineres med POROS 20μ m harpiks giver en høj flowhastighed, højtydende kromatografiløsning til hurtig kvantificering og oprensning i lille skala af IgM.
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på under tre minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografisøjler er velegnede til brug med HPLC-systemer, som tillader automatisering af kromatografimetoder, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør de immobiliserede affinitetsligander det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsregime resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS Affinitetskromatografi-søjler kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
LC Lambda-søjlespecifikationer:
  • Proteinbindingskapacitet: 4 mg/ml
  • Artsspecificitet: Menneske, mus, rotte
  • Søjlemateriale:PEEK™ polymer eller rustfrit stål
  • Frit: 2μ m, titanium
  • POROS Harpiks: Tværbundet poly(styrendivinylbenzen)
  • CaptureSelect Ligander™ : Enkeltdomæne monospecifikt antistoffragment produceret i Saccharomyces cerevisiae
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed Op til 5000 cm/t.
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 180 bar
Partikelstørrelse 20μ m
Porestørrelse 0,16 mikron
Mængde 1 kolonne
Stationær fase CaptureSelect™ IgM
Indhold og opbevaring Kolonne inkluderer EZ-grebsfittings og kolonnetestcertifikat Opbevares
ved 4 °C. FRYS IKKE.
Produktlinje CaptureSelect , POROS
Bindende Kapacitet 4.0 mg/mL
Elueringsvolumen Maks 1.6 mL
Elueringsvolumen Min 800μ L
Reaktivitet Menneske, mus, rotte
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Prøvetype Cellekultursupernatanter
Målmolekyle IgM antistoffer
Forsendelsestilstand Våd is
Matrix Polystyrendivinylbenzen
Volumen (metrisk) 0.8 mL
Kolonnetype Affinitet, færdigpakket
Type Kolonne
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.