Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ IgA Affinty HPLC Columns
Artikelnummer. 30019727 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner:
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Artikelnummer. Dimensioner
30019727 4.6 x 50 mm
30019366 -
30019350 4.6 x 100 mm
3 options
Artikelnummer. 30019727
Brand: Thermo Scientific™ 4485166
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ IgA HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect ligands.
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive, and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentations broths, or purification intermediates. It is critical for biopharmaceutical manufacturers to be able to monitor bioreactor product titers to determine when to harvest or abort a reactor cycle. POROS CaptureSelect IgA HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect ligands. The combination allows three-minute quantitation of IgA.
  • Bred nytte —POROS A, G og CaptureSelect affinitetsligander adresserer de fleste biologiske lægemiddelklasser
  • Rapid —POROS-harpikser tilbyder hurtig kvantificering eller oprensning af immunglobuliner, fusionsproteiner
  • Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for strømlinet drift
  • Robust —giver mulighed for højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
Kombinationen af CaptureSelect IgA affinitetsligander og POROS 20μ m harpiks giver en høj gennemstrømningshastighed, højtydende kromatografiopløsning til hurtige titerbestemmelser og oprensning i lille skala af IgA.
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på under tre minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og giver mulighed for et elueret produkt, der er meget oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografisøjler er velegnede til brug med HPLC-systemer, som giver mulighed for automatisering af kromatografimetoder, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør de immobiliserede affinitetsligander det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsregime kan resultere i stærk genbrugsydelse. POROS affinitetskromatografisøjler kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
Tekniske data
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 2600 psi (180 bar)
Partikelstørrelse 20μ m
Porestørrelse 2000 Å
Mængde 1 kolonne
Stationær fase CaptureSelect™ IgA
Indhold og opbevaring Søjle inkluderer EZ-grebsbeslag og søjletestcertifikat.
Opbevares ved 2 °C til 8 °C. FRYS IKKE.
Produktlinje CaptureSelect, POROS
Bindende Kapacitet 7.6 mg/mL
Elueringsvolumen Maks 29 søjlevolumener
Elueringsvolumen Min 14 søjlevolumener
High-throughput kompatibilitet Automatiserede protokoller
Målmolekyle Protein
Matrix POROS
Volumen (metrisk) 0.8 mL
Dimensioner 4.6 x 50 mm
Kolonnetype Affinitet
Materiale PEEK
Type Kolonne
Oprensningsmål Protein
Til brug med (applikation) FPLC