Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ HSA Affinty HPLC Columns
Artikelnummer. 18456418 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner:
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Artikelnummer. Dimensioner
18456418 2.1 x 30 mm
18456628 4.6 x 50 mm
18476788 4.6 x 100 mm
3 options
Artikelnummer. 18456418
Brand: Thermo Scientific™ 4469151
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentation harvests, or purification intermediates.
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentation harvests, or purification intermediates. It is critical for biopharmaceutical manufacturers to be able to monitor bioreactor product titers to determine when to harvest or abort a reactor cycle.
POROS CaptureSelect HSA HPLC-søjler inkorporerer fordelene ved højhastigheds-Poros-kromatografiharpikser med den unikke selektivitet af CaptureSelect ligander. Kombinationen tillader tre minutters kvantificering af HSA-fusionsproteiner.
Funktioner:
  • Bred anvendelige —POROS A, G og CaptureSelectaffinity ligander adresserer de fleste biologiske lægemiddelklasser
  • Rapid —POROS-harpikser tilbyder hurtig kvantificering eller oprensning af immunglobuliner og fusionsproteiner
  • Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for strømlinet drift
  • Robust —leverer højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
Kombinationen af CaptureSelect HSA affinitetsligander, når de kombineres med POROS 20μ m harpiks giver en høj flowhastighed, højtydende kromatografiløsning til hurtig kvantificering og oprensning i lille skala af HSA Fusion-proteiner.
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på under tre minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografisøjler er velegnede til brug med HPLC-systemer, som tillader automatisering af kromatografimetoder, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør de immobiliserede affinitetsligander det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsregime resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS Affinitetskromatografi-søjler kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
HSA kolonnespecifikationer:
  • Proteinbindingskapacitet: 2,6 mg/ml
  • Artsspecificitet: Menneske
  • Søjlemateriale:PEEK™ polymer eller rustfrit stål
  • Frit: 2μ m, titanium
  • POROS Harpiks: Tværbundet poly (styrendivinylbenzen)
  • CaptureSelect Ligander: Enkeltdomæne monospecifikt antistoffragment produceret i Saccharomyces cerevisiae
Tekniske data
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed Op til 5000 cm/t.
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 180 bar
Partikelstørrelse 20μ m
Porestørrelse 0,16 mikron
Mængde 1 kolonne
Stationær fase CaptureSelect™ HSA
Indhold og opbevaring Kolonne inkluderer EZ-grebsfittings og kolonnetestcertifikat Opbevares
ved 4 °C. FRYS IKKE.
Produktlinje CaptureSelect, POROS
Bindende Kapacitet 2.6 mg/mL
Elueringsvolumen Maks 200μ L
Elueringsvolumen Min 100μ L
Reaktivitet ADN
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Prøvetype Cellekultursupernatanter
Målmolekyle HSA, HSA fusionsproteiner
Forsendelsestilstand Våd is
Matrix Polystyrendivinylbenzen
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Dimensioner 2.1 x 30 mm
Kolonnetype Affinitet, færdigpakket
Materiale PEEK
Type Kolonne
Oprensningsmål HSA, HSA Fusion Proteins
Til brug med (applikation) HPLC
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.