Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ HSA Affinitetssøjle, 4,6 x 50 mm
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analytiske grupper, der understøtter udvikling af biologisk lægemiddel, kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringshøst eller oprensningsmellemprodukter. Det er afgørende for biofarmaceutiske producenter at være i stand til at overvåge bioreaktorprodukttitere for at bestemme, hvornår en reaktorcyklus skal høstes eller afbrydes.
POROS CaptureSelect HSA HPLC-søjler inkorporerer fordelene ved højhastigheds-Poros-kromatografiharpikser med den unikke selektivitet af CaptureSelect ligander. Kombinationen tillader tre minutters kvantificering af HSA-fusionsproteiner.
Funktioner:
- Bred anvendelige —POROS A, G og CaptureSelectaffinity ligander adresserer de fleste biologiske lægemiddelklasser
- Rapid —POROS-harpikser tilbyder hurtig kvantificering eller oprensning af immunglobuliner og fusionsproteiner
- Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for strømlinet drift
- Robust —leverer højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
Kombinationen af CaptureSelect HSA affinitetsligander, når de kombineres med POROS 20μ m harpiks giver en høj flowhastighed, højtydende kromatografiløsning til hurtig kvantificering og oprensning i lille skala af HSA Fusion-proteiner.
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på under tre minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografisøjler er velegnede til brug med HPLC-systemer, som tillader automatisering af kromatografimetoder, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør de immobiliserede affinitetsligander det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsregime resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS Affinitetskromatografi-søjler kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
HSA kolonnespecifikationer:
- Proteinbindingskapacitet: 2,6 mg/ml
- Artsspecificitet: Menneske
- Søjlemateriale:PEEK™ polymer eller rustfrit stål
- Frit: 2μ m, titanium
- POROS Harpiks: Tværbundet poly (styrendivinylbenzen)
- CaptureSelect Ligander: Enkeltdomæne monospecifikt antistoffragment produceret i Saccharomyces cerevisiae
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | Op til 5000 cm/t. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 180 bar |
| Partikelstørrelse | 20μ m |
| Porestørrelse | 0,16 mikron |
| Mængde | 1 kolonne |
| Stationær fase | CaptureSelect™ HSA |
| Indhold og opbevaring | Kolonne inkluderer EZ-grebsfittings og kolonnetestcertifikat Opbevares ved 4 °C. FRYS IKKE. |
| Produktlinje | CaptureSelect , POROS |
| Vis mere |
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.