Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ FSH Affinity HPLC-kolonner
Artikelnummer. 18496558 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk)
18496558 50 mm 4.6 mm
18416428 30 mm 2.1 mm
18466648 100 mm 4.6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18496558 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4481824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22425.00 DKK
    20470.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1955.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Analytiske teams, der støtter udvikling af biologiske lægemidler, kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringsbouilloner eller oprensningsmellemprodukter.
Analytiske teams, der støtter udvikling af biologiske lægemidler, kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringsbouilloner eller oprensningsmellemprodukter. Det er afgørende for biofarmaceutiske producenter at kunne overvåge bioreaktorprodukt-titrere for at afgøre, hvornår en reaktorcyklus skal høstes eller afbrydes. POROS CaptureSelect FSH HPLC-kolonner inkorporerer fordelene ved højhastigheds POROS kromatografiharpikser med ligandernes unikke selektivitet CaptureSelect , hvilket muliggør 3-minutters kvantificering af humant follikelstimulerende hormon (FSH).
Funktioner ved denne klasse af kromatografisøjler:
  • Bred nytte —POROS A, G og CaptureSelect affinitetsligander adresserer de fleste biologiske lægemiddelklasser
  • Rapid —POROS-harpikser tilbyder hurtig kvantificering eller oprensning af immunglobuliner og fusionsproteiner
  • Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for strømlinet drift
  • Robust —leverer højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
Kombinationen af CaptureSelect FSH affinitetsligand med POROS 20μ m harpiks giver en kromatografiløsning med høj flowhastighed og høj ydeevne til hurtig kvantificering og oprensning i lille skala af FSH.
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på mindre end 3 minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografisøjler er velegnede til brug med HPLC-systemer, hvilket muliggør automatisering af kromatografi, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør de immobiliserede affinitetsligander det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsregime resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS affinitetskromatografisøjler kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Inkluderer Søjlen inkluderer EZ-grebsbeslag og søjletestcertifikat.
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 180 bar
Partikelstørrelse 20 μm
Porestørrelse 2000 Å
Mængde 1 kolonne
Stationær fase Follikelstimulerende hormon-affinitetsligand, menneskespecifik
Produktlinje CaptureSelect, POROS
Bindende Kapacitet 1,5 mg/ml harpiks
Elueringsvolumen Maks <800 μl
High-throughput kompatibilitet Automatiserede protokoller
Prøvetype Biofarmaceutisk rensningsprøve, bulk lægemiddelstofprøve, cellekulturer
Målmolekyle Follikelstimulerende hormon
Volumen (metrisk) 0.8 mL
Kolonnetype Tilknytning
Fase Affinity Separation
Materiale PEEK
Oprensningsmål Follikelstimulerende hormon
Teknik Antibody Affinity Chromatography
Til brug med (applikation) FPLC
Produkttype Kolonne
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.