Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ FSH Affinity HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analytiske teams, der støtter udvikling af biologiske lægemidler, kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringsbouilloner eller oprensningsmellemprodukter. Det er afgørende for biofarmaceutiske producenter at kunne overvåge bioreaktorprodukt-titrere for at afgøre, hvornår en reaktorcyklus skal høstes eller afbrydes. POROS CaptureSelect FSH HPLC-kolonner inkorporerer fordelene ved højhastigheds POROS kromatografiharpikser med ligandernes unikke selektivitet CaptureSelect , hvilket muliggør 3-minutters kvantificering af humant follikelstimulerende hormon (FSH).
Funktioner ved denne klasse af kromatografisøjler:
- Bred nytte —POROS A, G og CaptureSelect affinitetsligander adresserer de fleste biologiske lægemiddelklasser
- Rapid —POROS-harpikser tilbyder hurtig kvantificering eller oprensning af immunglobuliner og fusionsproteiner
- Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for strømlinet drift
- Robust —leverer højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
Kombinationen af CaptureSelect FSH affinitetsligand med POROS 20μ m harpiks giver en kromatografiløsning med høj flowhastighed og høj ydeevne til hurtig kvantificering og oprensning i lille skala af FSH.
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på mindre end 3 minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografisøjler er velegnede til brug med HPLC-systemer, hvilket muliggør automatisering af kromatografi, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør de immobiliserede affinitetsligander det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsregime resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS affinitetskromatografisøjler kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Inkluderer | Søjlen inkluderer EZ-grebsbeslag og søjletestcertifikat. |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Maks. Tryk | 180 bar |
| Partikelstørrelse | 20 μm |
| Porestørrelse | 2000 Å |
| Mængde | 1 kolonne |
| Stationær fase | Follikelstimulerende hormon-affinitetsligand, menneskespecifik |
| Produktlinje | CaptureSelect, POROS |
| Bindende Kapacitet | 1,5 mg/ml harpiks |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.