Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ FcXL Affinity HPLC Columns
Artikelnummer. 18486428 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner:
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Artikelnummer. Dimensioner
18486428 2.1 x 30 mm
18416778 4.6 x 50 mm
18426708 4.6 x 100 mm
3 options
Artikelnummer. 18486428
Brand: Thermo Scientific™ A37058
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ FcXL Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect affinity ligands.
POROS CaptureSelect FcXL Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect™ affinity ligands.
CaptureSelect FcXL affinitets-HPLC-søjler genkender CH3-domænet af humane IgG-antistoffer, hvilket muliggør kvantificering og oprensning i lille skala af alle IgG-underklasser (IgG1, IgG2, IgG3 og IgG4), såvel som Fab-fragmenter og fusionsproteiner, der indeholder det intakte CH3-domæne-kildemateriale, og er uafhængig af kilden til CH3-domænet, uafhængig.
Analytiske grupper, der understøtter udvikling af biologisk lægemiddel, kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringshøst eller oprensningsmellemprodukter. Det er afgørende for biofarmaceutiske producenter at være i stand til at overvåge bioreaktorprodukttitere for at bestemme, hvornår en reaktorcyklus skal høstes eller afbrydes.
Funktioner af POROS CaptureSelect FcXL Affinity HPLC-kolonner inkluderer:
  • Alsidig —anvendelig til IgG Fab-fragmetner, alle humane IgG-underklasser og IgG-fusionsproteiner med intakt CH3-domæne
  • Specifik —ingen krydsbinding til kvæg-, heste- eller gnaver-IgG
  • Hurtige —POROS-harpikser muliggør kvantificering eller oprensning af immunglobuliner og fusionsproteiner på få minutter
  • Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for en strømlinet drift
  • Robust —designet til at levere højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på under tre minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS Affinity HPLC-søjler er til brug med HPLC-systemer, som tillader automatisering af kromatografimetoder, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør den immobiliserede affinitetsligand det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsprogram resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS Affinitets-HPLC-kolonner kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
Hovedkarakteristika
  • Proteinbindingskapacitet: 7,3 mg/ml
  • Artsspecificitet: menneske
  • Søjlemateriale:PEEK polymer
  • Frit: 2μ m, titanium
  • POROS harpiks: tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
  • CaptureSelect ligander: enkeltdomæne monospecifikt antistoffragment produceret i Saccharomyces cerevisiae
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column, Biocompatible PEEK
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 2400 psi (170 bar)
Partikelstørrelse 20 μm
pH 1-10
Porestørrelse 2000 Å
Mængde 1 kolonne
Temperatur 2-40°C
Stationær fase IgG Fc affinity ligand, human‐specific
Indhold og opbevaring Søjle inkluderer EZ-grebsbeslag og søjletestcertifikat.
Opbevares ved 2 °C til 8 °C. FRYS IKKE.
Produktlinje POROS
Bindende Kapacitet 7.3 mg/mL
Forsendelsestilstand Våd is
Dimensioner 2.1 x 30 mm
Emballagemateriale Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Kolonnetype Affinity
Materiale PEEK
Teknik Bio-LC