Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinity HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS CaptureSelect CH1-XL affinity HPLC-kolonner inkorporerer fordelene ved højhastigheds POROS kromatografiharpikser med den unikke selektivitet af CaptureSelect affinitetsligander.
CaptureSelect CH1-XL Affinitets-HPLC-søjler genkender CH1-domænet af humane IgG-antistoffer, hvilket muliggør kvantificering og oprensning i lille målestok af alle IgG-underklasser (IgG1, IgG2, IgG3 og IgG4), såvel som Fab-fragmenter og fusionsproteiner, der indeholder det intakte CH1-domæne-materiale-baserede kildemateriale-understøttende grupper, der indebærer A-type. udvikling af biologisk lægemiddel kræver hurtige, følsomme og præcise metoder til proteinkvantificering fra cellekultur, fermenteringshøst eller oprensningsmellemprodukter. Det er afgørende for biofarmaceutiske producenter at være i stand til at overvåge bioreaktorprodukttitere for at bestemme, hvornår en reaktorcyklus skal høstes eller afbrydes.
Funktioner af POROS CaptureSelect CH1-XL Affinity HPLC kolonner inkluderer:
- Alsidig —anvendelig til IgG Fab-fragmenter, alle humane IgG-underklasser og IgG-fusionsproteiner med intakt CH1-domæne
- Specifik —ingen krydsbinding til bovint IgG
- Hurtige —POROS-harpikser muliggør kvantificering eller oprensning på få minutter
- Hands-off drift —HPLC-metoden kan automatiseres for en strømlinet drift
- Robust —designet til at levere højtydende rensning over hundredvis af kromatograficyklusser
Høj hastighed med høj specificitet
POROS højtydende kromatografi giver mulighed for kvantificering af produkt fra klaret høst eller delvist oprensede mellemprodukter typisk —på under tre minutter. Desuden kun minimal prøveforberedelse (0.2μ m filtrering) er påkrævet, og det eluerede produkt er højt oprenset og egnet til yderligere analyse, herunder massespektrometri.
Automatisering
POROS Affinity HPLC-søjler er til brug med HPLC-systemer, som tillader automatisering af kromatografimetoder, dataindsamling og dataanalyse. Derudover gør den immobiliserede affinitetsligand det muligt at bruge én metode og buffersystem på tværs af en klasse af molekyler, hvilket strømliner analytiske tilgange.
Flere cyklusser
Korrekt prøveforberedelse, overholdelse af kolonnebrugsanvisninger og brug af et optimeret kolonnerengøringsprogram resulterer i stærk genbrugsydelse. POROS Affinitets-HPLC-kolonner kan cykles hundredvis af gange for omkostningseffektiv og reproducerbar kvantificering eller oprensning.
Hovedkarakteristika
- Proteinbindingskapacitet: 26,2 mg/ml for humant IgG; 8,8 mg/ml humant Fab-fragment
- Artsspecificitet: menneske
- Søjlemateriale:PEEK polymer
- Frit: 2μ m, titanium
- POROS harpiks: tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
- CaptureSelect ligander: enkeltdomæne monospecifikt antistoffragment produceret i Saccharomyces cerevisiae
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne, biokompatibel PEEK |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Inkluderer | Søjlen inkluderer EZ-grebsbeslag og søjletestcertifikat. |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Maks. Tryk | 2400 psi (170 bar) |
| Partikelstørrelse | 20 μm |
| pH | 1-10 |
| Porestørrelse | 2000 Å |
| Mængde | 1 kolonne |
| Temperatur | 2-40 °C |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.