Beskrivelse
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin er konstrueret til at imødekomme de høje selektivitets- og kapacitetskrav til storskala downstream-oprensning af en bred vifte af naturligt forekommende og syntetiske adeno-associerede virus (AAV) serotyper, der anvendes til genterapiapplikationer. POROS CaptureSelect AAVX-harpiks har vist bindingsreaktivitet over for et sæt AAV-serotyper, der inkluderer AAV1 til AAV8 og AAVrh10 såvel som syntetiske serotyper.
Funktioner af POROS CaptureSelect AAVX harpiks inkluderer:
- Et-trins AAV-rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
- Høj specificitet og kapacitet, maksimerer udbyttet ved betydeligt at reducere procestrin
- Overlegen kapacitet vedligeholdt ved høje flowhastigheder
- Fremragende skalerbarhed og lettere håndtering og pakning på grund af stive polymerperler
- Ikke-animalsk afledt
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin muliggør en robust, hurtig og platformbar oprensningsproces for vidtgående AAV-serotyper med fremragende renhed og udbytte opnået i ét trin. Denne harpiks leveres med komplet teknisk og regulatorisk support.
Hovedkarakteristika
- Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
- Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
- Bindingskapacitet:> 1 x 1013 genomkopier/ml harpiks
- Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
- Mekanisk modstand: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
- Formuleringsbuffer: 18% (v/v) ethanol
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >1 x 1013 genomkopier/ml harpiks |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 50μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | POROS |
| Mængde | 25 mL |
| Type | Resin |
| Kolonnetype | Affinitet |