Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin
Artikelnummer. 18486528 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18486528 10 mL
30067390 25 mL
18406688 50 mL
30067391 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18486528 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13865.00 DKK
    12880.00 DKK / 10ml
    Spare 985.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin er konstrueret til at imødekomme de høje selektivitets- og kapacitetskrav til storskala downstream-oprensning af en bred vifte af naturligt forekommende og syntetiske adeno-associerede virus (AAV) serotyper, der anvendes til genterapiapplikationer.
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin er konstrueret til at imødekomme de høje selektivitets- og kapacitetskrav til storskala downstream-oprensning af en bred vifte af naturligt forekommende og syntetiske adeno-associerede virus (AAV) serotyper, der anvendes til genterapiapplikationer. POROS CaptureSelect AAVX-harpiks har vist bindingsreaktivitet over for et sæt AAV-serotyper, der inkluderer AAV1 til AAV8 og AAVrh10 såvel som syntetiske serotyper.
Funktioner af POROS CaptureSelect AAVX harpiks inkluderer:
  • Et-trins AAV-rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
  • Høj specificitet og kapacitet, maksimerer udbyttet ved betydeligt at reducere procestrin
  • Overlegen kapacitet vedligeholdt ved høje flowhastigheder
  • Fremragende skalerbarhed og lettere håndtering og pakning på grund af stive polymerperler
  • Ikke-animalsk afledt
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin muliggør en robust, hurtig og platformbar oprensningsproces for vidtgående AAV-serotyper med fremragende renhed og udbytte opnået i ét trin. Denne harpiks leveres med komplet teknisk og regulatorisk support.
Hovedkarakteristika
  • Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
  • Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
  • Bindingskapacitet:> 1 x 1013 genomkopier/ml harpiks
  • Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
  • Mekanisk modstand: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Formuleringsbuffer: 18% (v/v) ethanol
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 50μ m
Form Flydende suspension
Produktlinje POROS
Mængde 10 mL
Type Resin
Kolonnetype Affinitet
Bindende Kapacitet >1 x 1013 genomkopier/ml harpiks
Til forskning og udvikling samt yderligere produktion til støtte for FDA-regulerede slutanvendelser. Ikke til diagnostisk brug eller direkte administration til mennesker eller dyr.