Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin
Artikelnummer. 18406688 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
Artikelnummer. 18406688
Brand: Thermo Scientific™ A36741
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin er konstrueret til at imødekomme de høje selektivitets- og kapacitetskrav til storskala downstream-oprensning af en bred vifte af naturligt forekommende og syntetiske adeno-associerede virus (AAV) serotyper, der anvendes til genterapiapplikationer.
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin er konstrueret til at imødekomme de høje selektivitets- og kapacitetskrav til storskala downstream-oprensning af en bred vifte af naturligt forekommende og syntetiske adeno-associerede virus (AAV) serotyper, der anvendes til genterapiapplikationer. POROS CaptureSelect AAVX-harpiks har vist bindingsreaktivitet over for et sæt AAV-serotyper, der inkluderer AAV1 til AAV8 og AAVrh10 såvel som syntetiske serotyper.
Funktioner af POROS CaptureSelect AAVX harpiks inkluderer:
  • Et-trins AAV-rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
  • Høj specificitet og kapacitet, maksimerer udbyttet ved betydeligt at reducere procestrin
  • Overlegen kapacitet vedligeholdt ved høje flowhastigheder
  • Fremragende skalerbarhed og lettere håndtering og pakning på grund af stive polymerperler
  • Ikke-animalsk afledt
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin muliggør en robust, hurtig og platformbar oprensningsproces for vidtgående AAV-serotyper med fremragende renhed og udbytte opnået i ét trin. Denne harpiks leveres med komplet teknisk og regulatorisk support.
Hovedkarakteristika
  • Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
  • Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
  • Bindingskapacitet:> 1 x 1013 genomkopier/ml harpiks
  • Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
  • Mekanisk modstand: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Formuleringsbuffer: 18% (v/v) ethanol
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Bindende Kapacitet >1 x 1013 genomkopier/ml harpiks
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 50μ m
Form Flydende suspension
Produktlinje POROS
Mængde 50 mL
Type Resin
Kolonnetype Affinitet