Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAV9 Affinity Resin
Artikelnummer. 18496508 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18496508 50 mL
18496408 10 mL
18456658 25 mL
18486798 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18496508 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A27356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51385.00 DKK
    47670.00 DKK / 50ml
    Spare 3715.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAV9 højtydende affinitetsharpiks er konstrueret til at imødekomme de høje selektivitets- og kapacitetskrav til oprensning af virale vektorer, der anvendes til genterapiapplikationer, og er specifikt beregnet til oprensning af adeno-associeret virus type 9 (AAV9).
POROS CaptureSelect AAV9 højtydende affinitetsharpiks er konstrueret til at imødekomme de høje selektivitets- og kapacitetskrav til oprensning af virale vektorer, der anvendes til genterapiapplikationer, og er specifikt beregnet til oprensning af adeno-associeret virus type 9 (AAV9).
Funktioner af POROS CaptureSelect AAV9 harpiks inkluderer:
  • Et-trins AAV9-rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
  • Høj specificitet og kapacitet, som hjælper med at reducere procesvolumen betydeligt for efterfølgende trin og maksimerer udbyttet
  • Lavt driftsmodtryk og lineært tryk i forhold til flowresponser, der driver fleksibel skalerbarhed
  • Overlegen kapacitet vedligeholdt ved høje flowhastigheder
  • Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning, med overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
  • Ikke-animalsk —afledt liganden er et 13-kDa enkelt-domæne-fragment, der omfatter de 3 CDR'er, der danner det antigen-bindende domæne, og som er effektivt produceret af gæren Saccharomyces cerevisiae i en produktionsproces fri for animalske komponenter.
POROS CaptureSelect AAV9 affinitetsharpiks binder specifikt AAV9 og muliggør en robust, hurtig og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed og udbytte opnået i ét trin. Brugen af denne affinitetsharpiks vil muliggøre en betydelig forbedring af nedstrømsbehandling ved at reducere oprensningstrinene og maksimere produktiviteten for skalerbarhed og forarbejdningskonsistens.
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
  • Ligand:POROS CaptureSelect AAV9 affinitetsligand
  • Ligandkoblingsmetode: carbonyldiimidazol (CDI )
  • Bindingskapacitet:> 1 x 1014 genomkopier/ml harpiks
  • Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
  • Mekanisk modstand: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Formuleringsbuffer: 18% (v/v) ethanol
Tekniske data
Matrix Tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 50μ m
Form Flydende suspension
Produktlinje CaptureSelect, POROS
Mængde 50 mL
Type Resin
Ligand type AAV9 affinitetsligand
Bindende Kapacitet >1 x 1014 genomkopier/ml harpiks