Beskrivelse
POROS CaptureSelect AAV8 højtydende affinitetsharpiks er konstrueret til at imødekomme de høje selektivitets- og kapacitetskrav, der er nødvendige for oprensning af virale vektorer, der anvendes til genterapiapplikationer, og er specifikt beregnet til oprensning af adeno-associeret virus type 8 (AAV8).
Funktioner af POROS CaptureSelect AAV8 harpiks inkluderer:
- Et-trins AAV8-rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
- Høj specificitet og kapacitet, som hjælper med at reducere procesvolumen betydeligt for efterfølgende trin og maksimerer udbyttet
- Lavt driftsmodtryk og lineært tryk i forhold til flowresponser, der driver fleksibel skalerbarhed
- Overlegen kapacitet vedligeholdt ved høje flowhastigheder
- Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning, med overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
- Ikke-animalsk —afledt liganden er et 13-kDa enkelt-domæne-fragment, der omfatter de 3 CDR'er, der danner det antigen-bindende domæne, og som er effektivt produceret af gæren Saccharomyces cerevisiae i en produktionsproces fri for animalske komponenter.
POROS CaptureSelect AAV8 affinitetsharpiks binder specifikt AAV8 og muliggør en robust, hurtig og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed og udbytte opnået i ét trin. Brugen af denne affinitetsharpiks vil muliggøre en betydelig forbedring af nedstrømsbehandling ved at reducere oprensningstrinene og maksimere produktiviteten for skalerbarhed og forarbejdningskonsistens.
Hovedkarakteristika:
- Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
- Ligand:POROS CaptureSelect AAV8 affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: carbonyldiimidazol (CDI )
- Bindingskapacitet:> 1 x 1013 genomkopier/ml harpiks
- Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
- Mekanisk modstand: 100 bar (1.450 psi; 10 MPa)
- Formuleringsbuffer: 18% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Matrix | Tværbundet poly(styren-divinylbenzen) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 50μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect, POROS |
| Mængde | 50 mL |
| Type | Resin |
| Ligand type | AAV8 affinitetsligand |
| Bindende Kapacitet | >1 x 1013 genomkopier/ml harpiks |