Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ Caprylat Mixed-Mode Kationbytterkromatografiharpiks
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS Caprylat Mixed-Mode Chromatography Resin er designet til at fjerne moderate til høje niveauer af aggregater under downstream-behandling af terapeutiske antistoffer i flow-through-tilstand. Som en blandet, svag kationbytterharpiks, POROS Caprylatharpiks fjerner effektivt andre urenheder, såsom værtscelleproteiner og en bred vifte af arter med høj molekylvægt.
Funktioner af POROS Caprylat Mixed-Mode harpiks omfatter:
- Selektiv indfangning af aggregater og hydrofobe højmolekylære urenheder
- Gennemstrømningsdesign, der hjælper med at spare buffer- og materialeomkostninger
- Fremragende skalerbarhed og høj produktivitet
- Bredt driftsområde
- Ikke-dyre-afledt
POROS Caprylat Mixed-Mode harpiks fungerer i gennemstrømningstilstand, hvilket reducerer omkostningerne, især når man arbejder med mere konstruerede monoklonale antistofderivater. Caprylatligandens unikke selektivitet bidrager til et højt udbytte af den målrettede monomer, mens der anvendes etablerede kationbytterharpiksbuffersystemer.
Hovedkarakteristika
- Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
- Ligand: oktansyre
- Bindingskapacitet:> 20 g lysozym/L harpiks
- Typiske buffere: typiske kationbytterbuffere, pH 4,5 7,–0, ledningsevne 10 –30 mS/cm
- Rengøring på stedet: 0,5 M NaOH
- Formuleringsbuffer: 0,1 M NaOH
- Mekanisk modstand: 100 bar (10 MPa, 1450 psi)
POROS Caprylat Mixed-Mode harpiks er fremstillet ved hjælp af en syntetisk fremstillingsproces, der er fri for animalske komponenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 50μ m |
| Produktlinje | POROS |
| Type | Bulk harpiks |