Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 18456528 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18456528 200μ L
18416588 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18456528 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A34815
Denne Thermo Scientific™ RoboColumn™ produkt er færdigpakket med POROS Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Harpiks, der er velegnet til aggregatfjernelse fra monoklonal antistofmonomer i gennemstrømningstilstand ved lave saltkoncentrationer i storskala downstream bioprocessing.
Denne RoboColumn™ produkt er færdigpakket med POROS Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin (Kat. Nr. A32564), der er velegnet til aggregatfjernelse fra monoklonal antistofmonomer i gennemstrømningstilstand ved lave saltkoncentrationer i storskala downstream bioprocessing.
RoboColumn™ produkter er små kromatografisøjler, der leveres i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotbaserede væskehåndteringsplatforme. POROS Benzyl Ultra HIC Resin inkluderer:
  • Overlegen opløsningsevne og samtidig opretholdelse af fremragende tryk-flow-egenskaber, opnået ved at kombinere høj-flow-egenskaberne af en POROS baseperle med en partikelstørrelse på 50 mikron. Højere flowhastigheder hjælper med at forbedre produktiviteten.
  • Unik selektivitet på grund af den nye hydrofobe ligand, der muliggør oprensning af en lang række biomolekyler, herunder terapeutiske proteiner, antistoffragmenter, antistoflægemiddelkonjugater og enzymer
  • Høj kapacitet, hvilket reducerer procesvolumen betydeligt for efterfølgende trin
  • En stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning med overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør rengøring med forskellige clean-in-place (CIP) opløsninger såsom natriumhydroxid og muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
Disse funktioner af POROS Benzyl Ultra HIC Resin er en væsentlig forbedring af ydeevnen af traditionelle HIC-harpikser, der sætter standarden for hydrofob interaktionskromatografi.
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Produkttype Færdigpakket kolonne
Mængde 200μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje POROS
Stationær fase High-Density Benzyl/Aromatisk
Kapacitet (metrisk) 200μ L