Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Protein A Affinity HPLC-kolonner
Artikelnummer. 18426438 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
PEEK
Rustfrit stål
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Mængde:
1 kolonne
1 kolonne: 2,1 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
18426438 Rustfrit stål 30 mm 2.1 mm 1 kolonne Hver
18486618 PEEK 50 mm 4.6 mm 1 kolonne -
18406478 PEEK 100 mm 4.6 mm 1 kolonne -
18415402 PEEK 30 mm 2.1 mm 1 kolonne: 2,1 x 30 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18426438 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1502412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15947.80 DKK
    14170.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1777.80 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ POROS™ Protein A er baseret på en immobiliseret rekombinant Protein A-funktionel gruppe, der er designet til højkapacitetsrensning af antistoffer. Partikelstørrelsen på 20 mikron bruges til høj opløsning og småskala parparativ til semi-preparativ separation af biomolekyler.
POROS Protein A er baseret på en immobiliseret rekombinant Protein A-funktionel gruppe, der er designet til højkapacitetsrensning af antistoffer. Partikelstørrelsen på 20 mikron bruges til høj opløsning og småskala parparativ til semi-preparativ separation af biomolekyler.
POROS Høj ydeevne Chromatography™ Medier og færdigpakkede kolonner
  • En højtydende kromatografiharpiks til analytiske adskillelser i processkala.
  • Højere produktivitet: Høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillader aggressiv rengøring og desinfektion
  • Forbedret adgang til biomolekyler: Leveres via store porer, der spænder mellem 500-10.000Å
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler: Giver en robust, let pakbar matrix
  • Udvikl bedre adskillelsesmetoder i en kortere tidsramme: Hastigheden af High Performance Chromatography-teknologi reducerer ugers eksperimentering til kun et par timers arbejde, så du har masser af tid til at udforske alle variablerne i din separation
Reducer tidskrævende prøveforberedelse
Du kan erstatte mange prøveforberedelsestrin med højhastigheds højtydende kromatografiteknologi. For eksempel kan dialyse af store mængder materiale erstattes af behandling med høj flowhastighed af den fortyndede prøve. Eluering i et lille volumen af ny buffer opnår både bufferudveksling og koncentration.
Opret nye analyser for mere effektiv analyse
High Performance Chromatography-teknologi er ikke begrænset til standardadskillelsesmetoder. Både enzymer og affinitetsligander kan immobiliseres på POROS medier. Ved at kombinere hurtige on-column proteinfordøjelser med hurtige on-column immunoassays og kromatografiske separationer, kan du skabe helt nye assays med ubegrænset potentiale.
Høj kapacitet, høj opløsning, høj hastighed
I modsætning til konventionelle kromatografimedier, POROS Høj ydeevne Chromatography™ harpikspartikler, er konstrueret til at have to diskrete klasser af porer. Store 'gennemporer' tillader konvektionsflow at forekomme gennem selve partiklerne, og transporterer hurtigt prøvemolekyler til korte 'diffusive' porer indeni. Ved at reducere afstanden, over hvilken diffusion skal finde sted, reduceres den tid, det tager for prøvemolekyler at interagere med indre bindingssteder. Diffusion er ikke længere begrænsende, og flowhastigheder kan øges dramatisk - uden at gå på kompromis med opløsning eller kapacitet. Separationer kan opnås ved 1000 til 5000 cm/time sammenlignet med 50 til 360 cm/time for konventionelle medier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne, rustfrit stål
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 2400 psi (170 bar)
Partikelstørrelse 20μ m
pH 2-10
Porestørrelse 2000 Å
Mængde 1 kolonne
Temperatur 2-40 °C
Stationær fase Rekombinant protein A
Produktlinje POROS
Bindende Kapacitet 19 mg/mL
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Emballagemateriale Stærkt tværbundet styren-divinylbenzen-polymer (ST-DVB)
Kolonnetype Tilknytning
Fase Affinity Separation
Materiale Rustfrit stål
Teknik Bio-LC
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.