Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Protein A Affinity HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS Protein A er baseret på en immobiliseret rekombinant Protein A-funktionel gruppe, der er designet til højkapacitetsrensning af antistoffer. Partikelstørrelsen på 20 mikron bruges til høj opløsning og småskala parparativ til semi-preparativ separation af biomolekyler.
POROS Højtydende Chromatography™ medier og forudpakkede spalter
- En højtydende kromatografiharpiks til analytiske til processkala-separationer.
- Højere produktivitet: Høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med høj ydeevne Chromatography™
- Kemisk stabilitet: Muliggør aggressiv rengøring og desinfektion
- Forbedret adgang til biomolekyler: Leveres via store porer, der varierer mellem 500-10.000 Å
- Polystyrenedivinylbenzenpartikler: Giver en robust, let pakkelig matrix
- Udvikl bedre separationsmetoder på kortere tid: Hastigheden fra High Performance Chromatography-teknologien reducerer ugers eksperimentering til kun få timers arbejde, så du har masser af tid til at udforske alle variablerne i din adskillelse
Reducer tidskrævende prøveforberedelse
Du kan erstatte mange prøveforberedelsestrin med højhastigheds High Performance Chromatography-teknologi. For eksempel kan dialyse af store mængder materiale erstattes af højstrømsbehandling af den fortyndede prøve. Elution i et lille volumen af ny buffer opnår både bufferudveksling og koncentration.
Skab nye assays for mere effektiv analyse
Højtydende kromatografiteknologi er ikke begrænset til standardseparationstilstande. Både enzymer og affinitetsligander kan immobiliseres på POROS mediet. Ved at kombinere hurtige proteinfordøjelsnedbrydninger på søjlen med hurtige immunoassays og kromatografiske separationer kan man skabe helt nye analyser med ubegrænset potentiale.
Høj kapacitet, høj opløsning, høj hastighed
I modsætning til konventionelle kromatografimedier POROS er højtydende Chromatography™ harpikspartikler konstrueret til at have to adskilte porerklasser. Store 'gennemporer' tillader konvektionsstrøm gennem partiklerne selv og fører hurtigt prøvemolekyler til korte 'diffusive' porer indeni. Ved at reducere afstanden, som diffusion skal finde sted over, reduceres også den tid, det tager for prøvemolekyler at interagere med indre bindingssteder. Diffusion er ikke længere begrænsende, og flowhastighederne kan øges dramatisk – uden at gå på kompromis med opløsning eller kapacitet. Adskillelser kan opnås ved 1000 til 5000 cm/t sammenlignet med 50 til 360 cm/t for konventionelle medier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Patron |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Partikelstørrelse | 20 μm |
| Mængde | 1 kolonne: 2,1 x 30 mm |
| Stationær fase | Rekombinant protein A |
| Produktlinje | POROS |
| Bindende Kapacitet | 19 mg/mL |
| Kolonnetype | Tilknytning |
| Materiale | PEEK |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.