Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ HQ 50μ m Stærk anionbytterharpiks
Artikelnummer. p-6927060 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15662135
Brand: Thermo Scientific™ 82077
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
POROS XQ er en høj kapacitet, høj opløsning, salt-tolerant harpiks, der muliggør> 140 mg/ml dynamisk bindingskapacitet, mens den leverer enestående separationsydelse
POROS™ 50-mikron harpikser er tilgængelige til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing. POROS HQ er baseret på en kvaterniseret polyethylenimin funktionel gruppe, der giver en høj kapacitet, Perfusion Chromatography™ harpiks designet til adskillelse og oprensning af biomolekyler.
  • Højere —produktivitet høj gennemløb og høj dynamisk kapacitet forbundet med perfusionskromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
  • Forbedret adgang til —biomolekyler via store porer, der spænder mellem 500-10000Å
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler —giver en robust, let pakbar matrix
  • Udvikl bedre separationsmetoder i en kortere tidsramme, —hastigheden af Perfusion Chromatography-teknologi reducerer ugers eksperimentering til kun et par timers arbejde, så du har masser af tid til at udforske alle variablerne i din separation
Reducer tidskrævende
prøveforberedelse Du kan erstatte mange prøveforberedelsestrin med højhastighedsperfusionskromatografiteknologi. For eksempel kan dialyse af store mængder materiale erstattes af behandling med høj flowhastighed af den fortyndede prøve. Eluering i et lille volumen af ny buffer opnår både bufferudveksling og koncentration.
Opret nye analyser til mere
effektiv analyse Perfusionskromatografiteknologi er ikke begrænset til standardadskillelsesmåder. Både enzymer og affinitetsligander kan immobiliseres på POROS medier. Ved at kombinere hurtige on-column proteinfordøjelser med hurtige on-column immunoassays og kromatografiske separationer, kan du skabe helt nye assays med ubegrænset potentiale.
Høj kapacitet, høj opløsning, høj
hastighed I modsætning til konventionelle kromatografimedier, POROS Perfusionskromatografi harpikspartikler er konstrueret til at have to diskrete klasser af porer. Store gennemgående porer tillader konvektionsflow at forekomme gennem selve partiklerne, og transporterer hurtigt prøvemolekyler til korte diffusive porer indeni. Ved at reducere afstanden, over hvilken diffusion skal finde sted, reduceres den tid, det tager for prøvemolekyler at interagere med indre bindingssteder. Diffusion er ikke længere begrænsende, og flowhastigheder kan øges dramatisk uden at gå på —kompromis med opløsning eller kapacitet. Separationer kan opnås ved 1.000 til 5.000 cm/time sammenlignet med 50 til 360 cm/time for konventionelle harpikser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type HQ Strong Anion Exchange Resin
Standard komponenter Kvaterniseret polyethylenimin
Til brug med (applikation) Adskillelse og oprensning af biomolekyler
Mængde 10 mL
Volumen (metrisk) 10 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produktlinje POROS
Format Poros perle
Stationær fase Kvaterniseret polyethylenimin
Oprensningsmål Protein