Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ 20 HQ Strong Anion Exchange Resin
Artikelnummer. 18486788 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
1000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18486788 1000 mL
18476428 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18486788 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1232907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316915.00 DKK
    295200.00 DKK / 1000ml
    Spare 21715.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Thermo Scientific™ POROS™ Stærke Anion Exchange Media til opskalering af separationer udviklet med POROS 20 mikron selv Pack™ medier.
POROS Stærke Anion Exchange Media til opskalering af separationer udviklet med POROS 20 mikron Self Pack media. POROS 50 HQ er baseret på en kvaterniseret polyethylenimin funktionel gruppe, der giver en høj kapacitet, High Performance Chromatography™ harpiks designet til adskillelse og oprensning af biomolekyler.
POROS Høj ydeevne Chromatography™ Medier og færdigpakkede kolonner
En højtydende kromatografiharpiks til analytiske adskillelser i processkala.
  • Højere produktivitet: Høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillader aggressiv rengøring og desinfektion
  • Forbedret adgang til biomolekyler: Leveres via store porer, der spænder mellem 500-10.000Å
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler: Giver en robust, let pakbar matrix
  • Udvikl bedre adskillelsesmetoder i en kortere tidsramme: Hastigheden af High Performance Chromatography-teknologi reducerer ugers eksperimentering til kun et par timers arbejde, så du har masser af tid til at udforske alle variablerne i din separation
Reducer tidskrævende prøveforberedelse
Du kan erstatte mange prøveforberedelsestrin med højhastigheds højtydende kromatografiteknologi. For eksempel kan dialyse af store mængder materiale erstattes af behandling med høj flowhastighed af den fortyndede prøve. Eluering i et lille volumen af ny buffer opnår både bufferudveksling og koncentration.
Opret nye analyser for mere effektiv analyse
High Performance Chromatography-teknologi er ikke begrænset til standardadskillelsesmetoder. Både enzymer og affinitetsligander kan immobiliseres på POROS medier. Ved at kombinere hurtige on-column proteinfordøjelser med hurtige on-column immunoassays og kromatografiske separationer, kan du skabe helt nye assays med ubegrænset potentiale.
Høj kapacitet, høj opløsning, høj hastighed
I modsætning til konventionelle kromatografimedier, POROS Høj ydeevne Chromatography™ harpikspartikler, er konstrueret til at have to diskrete klasser af porer. Store 'gennemporer' tillader konvektionsflow at forekomme gennem selve partiklerne, og transporterer hurtigt prøvemolekyler til korte 'diffusive' porer indeni. Ved at reducere afstanden, over hvilken diffusion skal finde sted, reduceres den tid, det tager for prøvemolekyler at interagere med indre bindingssteder. Diffusion er ikke længere begrænsende, og flowhastigheder kan øges dramatisk - uden at gå på kompromis med opløsning eller kapacitet. Separationer kan opnås ved 1000 til 5000 cm/time sammenlignet med 50 til 360 cm/time for konventionelle medier.
Tekniske data
Porestørrelse 500 til 10.000Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Bindende styrke Stærk
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Fast stof
Produktlinje POROS
Mængde 1000 mL
Type Bulk harpiks
Stationær fase HQ