missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Porcn-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457187
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16457187 5 mg
16414468 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16457187 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111472

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Porcn-IN-1 is potent porcupine inhibitor with an IC50 of 0.5±0.2 nM.

Porcn-IN-1 is potent porcupine inhibitor with an IC50 of 0.5±0.2 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Porcn-IN-1
CAS 2036044-77-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H19FN4O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.64 mM)
SMIL FC1=C(C2=CC(C)=NC=C2)N=CC(CNC(C3=CC=C(C(C=CC=C4)=C4N5)C5=C3)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 410.44
Formel vægt 410.44
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.