Få mere at vide
R&D Systems™ Porcine Semaphorin 3A (XP_020919137.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18720877
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18720877 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18720877 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5828.15 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 571.85 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Gene Semaphorin 3 A
Adgangsnummer XP_020919137.1
Gen-id (Entrez) 10371
Gene Alias (semaphorin) 3 A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, Sema3A, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3 A, SemD
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Porcine
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg