Få mere at vide
R&D Systems Porcine Luminex™ Discovery Assay
Artikelnummer. 18742394
Skift visning
Mængde:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742394 15 Plex
18751954 14 Plex
18732024 9 Plex
18732464 4 Plex
18742424 5 Plex
18732354 17 Plex
18762284 13 Plex
18792074 6 Plex
18722354 16 Plex
18732164 10 Plex
18722154 12 Plex
18752054 18 Plex
18722304 3 Plex
18762224 19 Plex
18742054 8 Plex
18741934 20 Plex
18742164 11 Plex
18762354 7 Plex
18782324 1 Plex
18772404 2 Plex
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 18742394 Leverandør R&D Systems Leverandørnr. LXSAPM15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23995.00 DKK
    22695.75 DKK / 1 sæt
    Spare 1299.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 15 Plex
Arter Porcine
Bindende mål Multiplex Cytokine Assay Kits
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.