Få mere at vide
R&D Systems™ Porcine IL-12/IL-35 p35 (Q29053.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18471740
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18471740 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18471740 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3439
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 128.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene IL-12/IL-35 p35
Adgangsnummer Q29053.2
Gene Alias CLMF, IL12A, IL-12A, IL-12p35, Ll12a, NFSK, NKSF1, P35, IL-12A, IL35p35
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Porcine
Mængde 10 μg