Få mere at vide
MedChemExpress Porcine dynorphin A(1-13)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.61% |
| CAS | 72957-38-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1603.96 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 60 mg/mL (37.41 mM) |
| Synonym | Dynorphin A Porcine Fragment 1-13 |