missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Porcine DPPIV/CD26 (NP_999422.1) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18712717
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18712717 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18712717 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3397
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 DKK
    5183.85 DKK / 10µg
    Spare 301.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Gene DPPIV/CD26
Adgangsnummer NP_999422.1
Gen-id (Entrez) 1803
Gene Alias ADABP, ADCP-2, ADCP2DPP IV, Adenosine deaminase complexing protein 2 TP103, CD26, CD26 antigen, CD26T-cell activation antigen CD26, dipeptidyl peptidase 4, Dipeptidyl peptidase IV, dipeptidylpeptidase 4, dipeptidyl-peptidase 4, dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2), DPP4, DPPIV, EC 3.4.14.5
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Porcine
Mængde 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.