Få mere at vide
Invitrogen™ Porcin Decorin ELISA Kit
Beskrivelse
Porcine Decorin kvantificerer porcin Decorin i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant porcint Decorin.
Decorin tilhører den lille, leucinrige proteoglykanfamilie (SLRP) sammen med biglykan. Findes i det interterritoriale bruskområde, og decorin interagerer med kollagen og andre matrixproteiner for at regulere bruskmatrixen. Det er vist at interagere med fibronectin, thrombospondin, C1q, epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) og TGF-b. Det menes, at decorin også spiller en rolle i chondrocytters cellecyklus. Fragmentet af decorin neoepitope har en sekvens af PKTLQE og genereres ved kløvning af MMP-3 eller ADAMTS-4 ved Glu154-Leu155 af decorinkerneproteinet.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | knogleproteoglycan II; CSCD; DC; Dcn; DCN-protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform et præproprotein; Dermatansulfat proteoglycan-II; dermatansulfat proteoglycan-II (decorin); dermatansulfat proteoglycaner II; DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglycan kerneprotein; proteoglycan kerneprotein; binder type I kollagenfibre og TGF-beta; dekoron; svarende til knogleproteoglycan II; ligner decorin; SLRR1B; lille leucinrigt protein 1B; unavngivne proteinprodukt |
| Analyseområde | 4 til 1.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 4 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN, Gris |
| Til brug med (udstyr) | Absorptionsmikropladelæser |
| Gene Alias | Knogleproteoglykan II; CSCD; DC; DCN; DCN-protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform a præproprotein; Dermatansulfat proteoglykan II; dermatansulfat proteogglykan II (decorin); dermatansulfatproteoglykan II; Dermatansulfat proteoglykan II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglykan kerneprotein; proteoglykan kerneprotein; binder type I kollagenfibre og TGF-beta; decoron; ligner knogleproteoglykan II; lignende decorin; SLRR1B; Lille leucinrigt protein 1B; lille leucin-rigt protein 1B; unavngivet proteinprodukt Knogleproteoglykan II; CSCD; DC; DCN; DCN-protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform A præproprotein; Dermatansulfat proteogglykan II; dermatansulfat proteogglykan II (decorin); dermatansulfat proteogglykaner II; Dermatansulfatproteogglykaner II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PGS-S2; proteoglykan kerneprotein; proteoglykan kerneprotein; binder type I kollagenfibre og TGF-beta; decoron; lignende knogleproteoglykan II; lignende decorin; SLRR1B; Lille leucinrigt protein 1B; lille leucinrigt protein 1B; unavngivet proteinprodukt; |
| Vis mere |