Få mere at vide
R&D Systems™ Porcine C-Reactive Protein/CRP DuoSet ELISA
Mængde:
15 x 96-brønds plader
Beskrivelse
The Porcine C-Reactive Protein/CRP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies porcine C-Reactive Protein/CRP.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 15 x 96-brønds plader |
| Konjugeret | Biotin |
| Analyseområde | 78.10 to 5000 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |