Få mere at vide
R&D Systems™ Porcine Angiopoietin-2 (NP_998973.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18701697
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18701697 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18701697 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Angiopoietin-2
Adgangsnummer NP_998973.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 1504 bp
Gen-id (Entrez) 285
Gene Alias AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2 A, angiopoietin-2 B, angiopoitin 2, ANGPT2, Tie2-ligand
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Porcine
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg