missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Porcint angiopoietin-1 ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Angiopoietiner er proteiner med vigtige roller i vaskulær udvikling og angiogenese. Alle angiopoietiner binder med lignende affinitet til en endotelcellespecifik tyrosin-proteinkinasereceptor. Proteinet kodet af dette gen er et udskilt glycoprotein, der aktiverer receptoren ved at inducere dens tyrosin-phosphorylering. Det spiller en kritisk rolle i at mediere gensidige interaktioner mellem endotelet og omgivende matrix og mesenchym. Proteinet bidrager også til blodkarmodning og stabilitet og kan være involveret i tidlig udvikling af hjertet.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q9BDY8 |
| Analyseområde | 0,061 til 15 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.06 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 397009 |
| Gen symbol | Angpt1 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion