Få mere at vide
Invitrogen™ Porcint angiopoietin-1 ELISA Kit
Description
Porcin Angiopoietin-1 kvantificerer porcin Angiopoietin-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant svineangiopoietin-1.
Angiopoietiner er proteiner med vigtige roller i vaskulær udvikling og angiogenese. Alle angiopoietiner binder med lignende affinitet til en endotelcellespecifik tyrosin-protein kinasereceptor. Proteinet, der kodes af dette gen, er et udskilt glykoprotein, der aktiverer receptoren ved at inducere dens tyrosinfosforylering. Det spiller en afgørende rolle i at formidle gensidige interaktioner mellem endotelet og den omgivende matrix og mesenkym. Proteinet bidrager også til blodkarrets modning og stabilitet og kan være involveret i hjertets tidlige udvikling.
Specifications
Specifications
| Adgangsnummer | 1110046O21Rik; AGP1; AGPT; Agpt1; Ang1; Ang-1; angiopoietin 1; angiopoietin-1; ANGPT1; endotelvækstfaktor; KIAA0003 |
| Analyseområde | 0,061 til 15 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.06 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN, Gris |
| Til brug med (udstyr) | Absorptionsmikropladelæser |
| Gene Alias | 1110046O21Rik; 2810039D03Rik; AGP1; Agpt; Agpt1; ANG1; ANG-1; ANG3; ANG-3; angioarrestin; angiopoietin 1; angiopoietin 3; angiopoietin som 1; angiopoietin Y1; angiopoietin-1; Angiopoietin-3; angiopoietin-lignende 1; angiopoietin-lignende protein 1; Angiopoietin-relateret protein 1; Angpt1; ANGPT3; Angptl1; AngY; ARP1; dJ595C2.2; dJ595C2.2 (angiopoietin Y1); endotelial vækstfaktor; KIAA0003; PSEC0154; TIE2-receptorligand; UNQ162; UNQ162/PRO1881110046O21Rik; 2810039D03Rik; AGP1; Agpt; Agpt1; ANG1; ANG-1; ANG3; ANG-3; angioarrestin; angiopoietin 1; angiopoietin 3; angiopoietin som 1; angiopoietin Y1; angiopoietin-1; Angiopoietin-3; angiopoietin-lignende 1; angiopoietin-lignende protein 1; Angiopoietin-relateret protein 1; Angpt1; ANGPT3; Angptl1; AngY; ARP1; dJ595C2.2; dJ595C2.2 (angiopoietin Y1); endotelial vækstfaktor; KIAA0003; PSEC0154; TIE2-receptorligand; UNQ162; UNQ162/PRO188; |
| Show More |