Få mere at vide
Invitrogen™ Porcint angiopoietin-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17165949
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Artikelnummer. 17165949
Brand: Invitrogen™ ES1RBX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Porcin Angiopoietin-1 kvantificerer porcin Angiopoietin-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant svineangiopoietin-1.
Angiopoietiner er proteiner med vigtige roller i vaskulær udvikling og angiogenese. Alle angiopoietiner binder med lignende affinitet til en endotelcellespecifik tyrosin-proteinkinasereceptor. Proteinet kodet af dette gen er et udskilt glycoprotein, der aktiverer receptoren ved at inducere dens tyrosin-phosphorylering. Det spiller en kritisk rolle i at mediere gensidige interaktioner mellem endotelet og omgivende matrix og mesenchym. Proteinet bidrager også til blodkarmodning og stabilitet og kan være involveret i tidlig udvikling af hjertet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer 1110046O21Rik; AGP1; AGPT; Agpt1; Ang1; Ang-1; angiopoietin 1; angiopoietin-1; ANGPT1; endotelvækstfaktor; KIAA0003
Analyseområde 0,061 til 15 ng/ml
Assay følsomhed 0.06 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 397009
Gen symbol Angpt1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Angiopoietin 1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min