Få mere at vide
Haldenwanger™ Smeltedigler i høj form af porcelæn
Kapacitet (metrisk):
15 ml
24 ml
85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
- 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Kapacitet (metrisk) | 85 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50mm |
| Højde (metrisk) | 60mm |
| Produkttype | Smeltedigel |