Få mere at vide
Haldenwanger™ Smeltedigler i høj form af porcelæn
Artikelnummer. 10569601
Kapacitet (metrisk):
15 ml
24 ml
85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10569601
Brand: Haldenwanger™ L 79C/0/STEMPEL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelæn Tall Form Melting Crucibles har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcelæn
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 30mm
Højde (metrisk) 38mm
Produkttype Smeltedigel
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato