Få mere at vide
Haldenwanger™ Smeltedigler i høj form af porcelæn
Kapacitet (metrisk):
15 ml
24 ml
85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelain |
| Kapacitet (metrisk) | 24 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 35mm |
| Højde (metrisk) | 44mm |
| Produkttype | Melting Crucible |