Få mere at vide
Haldenwanger™ Smeltedigler i høj form af porcelæn
Artikelnummer. 10201301
Kapacitet (metrisk):
15 ml
24 ml
85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10201301
Brand: Haldenwanger™ L 79C/4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelæn Tall Form Melting Crucibles har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Kapacitet (metrisk) 85 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 50mm
Højde (metrisk) 60mm
Produkttype Smeltedigel