Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæns digler i høj form
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
- 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 45mm |
| Højde (metrisk) | 53mm |
| Produkttype | Digel |