Få mere at vide
Haldenwanger™ Mørtel i porcelæn
Diameter (metrisk) Udvendig:
65 mm
130 mm
150 mm
180 mm
250 mm
330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Grinding surfaces are unglazed.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6500 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 330 mm |
| Produkttype | Mortar |
| Materiale | Porcelain |
| Højde (metrisk) | 140mm |
| Inkluderer | With spout |
| Type | Mortar |