Få mere at vide
Haldenwanger™ Mørtel i porcelæn
Diameter (metrisk) Udvendig:
65 mm
130 mm
150 mm
180 mm
250 mm
330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Slibeflader er uglaserede.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2400 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 250 mm |
| Produkttype | Mørtel |
| Materiale | Porcelæn |
| Højde (metrisk) | 100mm |
| Inkluderer | Med tud |
| Type | Mørtel |