Få mere at vide
Haldenwanger™ Mørtel i porcelæn
Artikelnummer. 12373328
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
65 mm
130 mm
150 mm
180 mm
250 mm
330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12373328 180 mm Hver
12393328 330 mm Hver
12363328 150 mm Hver
12383328 250 mm Hver
10720603 130 mm Hver
10403925 65 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12373328 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 55/8/RAUH
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse mørtler til en række forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Porcelænspudmørtler er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
Slibeflader er uglaserede.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 180 mm
Produkttype Mørtel
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 80mm
Inkluderer Med tud
Type Mørtel
Kapacitet (metrisk) 1000 mL